2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502999-1G PC502999-25G PC502999-5G PC502999-100G
APOSPC502999-1GEA 96.4 EUR
APOSPC502999-1G APOSPC502999-25G APOSPC502999-5G APOSPC502999-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formule: C₈H₃BrF₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200434
CAS nummer: 2098276-18-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III