3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC503004-1G PC503004-25G PC503004-5G
APOSPC503004-1GEA 87.6 EUR
APOSPC503004-1G APOSPC503004-25G APOSPC503004-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16877177
CAS nummer: 55225-86-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III