3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC503005-1G PC503005-25G PC503005-5G
APOSPC503005-1GEA 83.3 EUR
APOSPC503005-1G APOSPC503005-25G APOSPC503005-5G
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26686203
CAS nummer: 1517289-83-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III