3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC503007-1G PC503007-25G PC503007-5G PC503007-100G
APOSPC503007-1GEA 87.6 EUR
APOSPC503007-1G APOSPC503007-25G APOSPC503007-5G APOSPC503007-100G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formule: C₈H₃BrF₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200430
CAS nummer: 1379677-28-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III