3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC503011-1G PC503011-25G PC503011-5G PC503011-100G
APOSPC503011-1GEA 87.6 EUR
APOSPC503011-1G APOSPC503011-25G APOSPC503011-5G APOSPC503011-100G
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232.073 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200432
CAS nummer: 1861560-52-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III