4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50309-1G PC50309-250MG
APOSPC50309-1GEA 145 EUR
APOSPC50309-1G APOSPC50309-250MG
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Formule: C₈H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703479
CAS nummer: 753501-37-0