1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50362-1G PC50362-250MG
APOSPC50362-1GEA 577 EUR
APOSPC50362-1G APOSPC50362-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₅F₆NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123441
CAS nummer: 2402-65-5