2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50363-1G PC50363-250MG PC50363-5G
APOSPC50363-1GEA 38 EUR
APOSPC50363-1G APOSPC50363-250MG APOSPC50363-5G
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28740570
CAS nummer: 1807212-21-0