2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50370-1G PC50370-250MG PC50370-5G
APOSPC50370-1GEA 302 EUR
APOSPC50370-1G APOSPC50370-250MG APOSPC50370-5G
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₉H₇F₆NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17015636
CAS nummer: 2402-67-7