Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC50374-1G PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA 110 EUR
APOSPC50374-1G APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Formule: C₄F₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842690
CAS nummer: 29514-94-1
UN: 3265
ADR: 8,III