Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50376-1G PC50376-250MG
APOSPC50376-1GEA 54.1 EUR
APOSPC50376-1G APOSPC50376-250MG
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28733924
CAS nummer: 943975-33-5