Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50379-1G PC50379-250MG
APOSPC50379-1GEA 502 EUR
APOSPC50379-1G APOSPC50379-250MG
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038171
CAS nummer: 93849-31-1