5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50380-1G PC50380-250MG PC50380-5G
APOSPC50380-1GEA 67.2 EUR
APOSPC50380-1G APOSPC50380-250MG APOSPC50380-5G
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038172
CAS nummer: 89197-62-6