6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50382-1G PC50382-250MG
APOSPC50382-1GEA 366 EUR
APOSPC50382-1G APOSPC50382-250MG
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14708187
CAS nummer: 26018-66-6