2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50383-1G PC50383-250MG PC50383-5G
APOSPC50383-1GEA 344 EUR
APOSPC50383-1G APOSPC50383-250MG APOSPC50383-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737913
CAS nummer: 1256081-83-0