6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50387-100MG PC50387-250MG
APOSPC50387-100MGEA 139 EUR
APOSPC50387-100MG APOSPC50387-250MG
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08753858
CAS nummer: 937688-27-2