4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC50391-1G PC50391-250MG
APOSPC50391-1GEA 90.6 EUR
APOSPC50391-1G APOSPC50391-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₉H₇F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698614
CAS nummer: 1214348-62-5
UN: 1760
ADR: 8,III