4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-3-fluorostyrene
PC50392-1G PC50392-250MG PC50392-5G
APOSPC50392-1GEA 61.4 EUR
APOSPC50392-1G APOSPC50392-250MG APOSPC50392-5G
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Formule: C₈H₆ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20384550
CAS nummer: 1263414-46-5