2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50396-1G PC50396-250MG PC50396-5G
APOSPC50396-1GEA 46.8 EUR
APOSPC50396-1G APOSPC50396-250MG APOSPC50396-5G
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00214745
CAS nummer: 80714-39-2