3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50398-1G PC50398-250MG
APOSPC50398-1GEA 215 EUR
APOSPC50398-1G APOSPC50398-250MG
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formule: C₁₂H₉F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12779907
CAS nummer: 1184136-90-0