1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50401-1G PC50401-250MG PC50401-5G
APOSPC50401-1GEA 78.9 EUR
APOSPC50401-1G APOSPC50401-250MG APOSPC50401-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene
Formule: C₉H₆BrF
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD22482443
CAS nummer: 1020153-63-2