1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50402-1G PC50402-250MG PC50402-5G
APOSPC50402-1GEA 84.7 EUR
APOSPC50402-1G APOSPC50402-250MG APOSPC50402-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene
Formule: C₉H₆BrF
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD22482456
CAS nummer: 1020153-64-3