1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50403-1G PC50403-250MG PC50403-5G
APOSPC50403-1GEA 526 EUR
APOSPC50403-1G APOSPC50403-250MG APOSPC50403-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene
Formule: C₉H₆BrF
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD22482468
CAS nummer: 40274-29-1