2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50415-10G PC50415-1G PC50415-5G
APOSPC50415-10GEA 768 EUR
APOSPC50415-10G APOSPC50415-1G APOSPC50415-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene
Formule: C₈H₆F₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13185663
CAS nummer: 1214331-63-1