3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50417-10G PC50417-1G PC50417-5G
APOSPC50417-10GEA 636 EUR
APOSPC50417-10G APOSPC50417-1G APOSPC50417-5G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₇H₂BrCl₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226209
CAS nummer: 392-89-2