3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50418-10G PC50418-1G PC50418-5G
APOSPC50418-10GEA 1910 EUR
APOSPC50418-10G APOSPC50418-1G APOSPC50418-5G
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene
Formule: C₆H₃Cl₂F₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32708471
CAS nummer: 159727-22-7