3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50419-10G PC50419-1G PC50419-5G
APOSPC50419-10GEA 1900 EUR
APOSPC50419-10G APOSPC50419-1G APOSPC50419-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formule: C₆H₃BrClF₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32708472
CAS nummer: 2514941-99-0