4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50421-10G PC50421-1G PC50421-5G
APOSPC50421-10GEA 593 EUR
APOSPC50421-10G APOSPC50421-1G APOSPC50421-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28797683
CAS nummer: 1803832-55-4