1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50423-1G PC50423-250MG PC50423-5G
APOSPC50423-1GEA 372 EUR
APOSPC50423-1G APOSPC50423-250MG APOSPC50423-5G
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene
Formule: C₁₀H₁₂F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13250188
CAS nummer: 123843-64-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable