2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50424-10G PC50424-1G PC50424-5G PC50424-25G PC50424-100G
APOSPC50424-10GEA 577 EUR
APOSPC50424-10G APOSPC50424-1G APOSPC50424-5G APOSPC50424-25G APOSPC50424-100G
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922652
CAS nummer: 1208078-30-1