2,4-Difluorophenetole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50425-10G
PC50425-1G
PC50425-5G
APOSPC50425-10GEA
577
EUR
APOSPC50425-10G
APOSPC50425-1G
APOSPC50425-5G
2,4-Difluorophenetole 98%
2,4-Difluorophenetole
Formule:
C₈H₈F₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11846411 CAS nummer: 348-20-9 |