2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50426-10G PC50426-1G PC50426-5G
APOSPC50426-10GEA 577 EUR
APOSPC50426-10G APOSPC50426-1G APOSPC50426-5G
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₇H₂BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737903
CAS nummer: 1807071-16-4