3,5-Difluorophenetole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50429-10G PC50429-1G PC50429-5G
APOSPC50429-10GEA 483 EUR
APOSPC50429-10G APOSPC50429-1G APOSPC50429-5G
3,5-Difluorophenetole 98%
3,5-Difluorophenetole
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19105371
CAS nummer: 144891-25-8