3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50430-1G PC50430-5G
APOSPC50430-1GEA 701 EUR
APOSPC50430-1G APOSPC50430-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formule: C₆H₃BrF₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32708474
CAS nummer: 2514942-03-9