4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50432-10G PC50432-1G PC50432-5G
APOSPC50432-10GEA 577 EUR
APOSPC50432-10G APOSPC50432-1G APOSPC50432-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2167351-45-1