4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50433-10G PC50433-1G PC50433-5G
APOSPC50433-10GEA 577 EUR
APOSPC50433-10G APOSPC50433-1G APOSPC50433-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31737212
CAS nummer: 2167934-38-3