4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50434-10G PC50434-1G PC50434-5G
APOSPC50434-10GEA 577 EUR
APOSPC50434-10G APOSPC50434-1G APOSPC50434-5G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₁₃H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28142610
CAS nummer: 54846-20-7