3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50438-1G PC50438-250MG PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA 643 EUR
APOSPC50438-1G APOSPC50438-250MG APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28787555
CAS nummer: 151276-08-3