3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50439-10G PC50439-1G PC50439-5G PC50439-25G
APOSPC50439-10GEA 579 EUR
APOSPC50439-10G APOSPC50439-1G APOSPC50439-5G APOSPC50439-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formule: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275.45 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11856023
CAS nummer: 1417567-41-9