8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50487-1G PC50487-250MG PC50487-5G
APOSPC50487-1GEA 141 EUR
APOSPC50487-1G APOSPC50487-250MG APOSPC50487-5G
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₁₀H₉BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922515
CAS nummer: 2366994-29-6