2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50532-1G PC50532-250MG PC50532-5G
APOSPC50532-1GEA 125 EUR
APOSPC50532-1G APOSPC50532-250MG APOSPC50532-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Formule: C₉H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28634315
CAS nummer: 1553181-95-5