2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50533-1G PC50533-250MG PC50533-5G
APOSPC50533-1GEA 577 EUR
APOSPC50533-1G APOSPC50533-250MG APOSPC50533-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Formule: C₉H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20227048
CAS nummer: 1236061-23-6