4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50534-100MG PC50534-1G PC50534-250MG
APOSPC50534-100MGEA 150 EUR
APOSPC50534-100MG APOSPC50534-1G APOSPC50534-250MG
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₃FO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10566738
CAS nummer: 32431-72-4