Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50535-1G PC50535-250MG
APOSPC50535-1GEA 871 EUR
APOSPC50535-1G APOSPC50535-250MG
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₄BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10566746
CAS nummer: 395664-59-2