5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50536-100MG PC50536-1G PC50536-250MG
APOSPC50536-100MGEA 65.8 EUR
APOSPC50536-100MG APOSPC50536-1G APOSPC50536-250MG
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₂BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28975142
CAS nummer: 1935274-26-2