1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50539-1G PC50539-250MG
APOSPC50539-1GEA 26.3 EUR
APOSPC50539-1G APOSPC50539-250MG
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
MW: 345.543 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32264076
CAS nummer: 2407339-55-1