1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50542-1G PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA 110 EUR
APOSPC50542-1G APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22049301
CAS nummer: 162748-21-2