1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50543-1G PC50543-250MG
APOSPC50543-1GEA 468 EUR
APOSPC50543-1G APOSPC50543-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787197
CAS nummer: 14088-95-0