4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50547-1G PC50547-250MG PC50547-5G
APOSPC50547-1GEA 577 EUR
APOSPC50547-1G APOSPC50547-250MG APOSPC50547-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile
Formule: C₇HBrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32669843
CAS nummer: 2514941-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III