1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50553-1G PC50553-250MG
APOSPC50553-1GEA 468 EUR
APOSPC50553-1G APOSPC50553-250MG
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene
Formule: C₁₀H₅F
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18071615
CAS nummer: 219633-74-6